Läs mer
Benzoic-13C Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoic-13C Acid |
| CAS | 3880-99-7 |
| Molekylformel | C613CH6O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzoic-carboxy-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Benzoic-13C acid, Benzoic-1'-13C acid, α-13C-Benzoic acid, Benzoic Acid-α-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1 |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.11 |