Läs mer
Benzoic-3,5-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoic acid 3,5-d2 |
| CAS | 37960-84-2 |
| Molekylformel | C7 2H2 H4 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 3,5-Dideuteriobenzoic acid, Benzoic-3,5-d2 acid, Benzoic Acid D2 (Phenyl D2), Benzoic acid D2 (phenyl D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H,8,9)/i2D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])cc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,5-dideuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.13 |
| Formel vikt | 124.0493 g/mol |
| Visa mer |