Läs mer
Bensoesyra, 99,6 %, ACS-reagens
Produktkod. 10627231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627231 25 g Plastflaska 25g
10005860 500 g Plastflaska 500g
10799911 2 kg Plastflaska 2kg
11974971 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10627231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423470250
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-85-0
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.12
InChI-nyckel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-namn bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic acid
CAS Min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 121,0 °C till 123,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 249,0 °C
Flampunkt 121 °C
Tändningsrester 0,005% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99.6%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, eter, kloroform, ccl4, koldisulfid och terpentin
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99.6%
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,005 % max. (i metanol)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.