Läs mer
Bensoesyra, 99 %, extra ren
Produktkod. 10137603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10137603 500 g Plastflaska 500g
10326840 1 kg Plastflaska 1kg
10455365 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
15149193 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10137603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.49 SEK
    341.65 SEK / 500g
    Save 57.84 SEK
    14% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bensoesyra, 99 %, C7H6O2, CAS-nummer-65-85-0, bensenkarboxylsyra, bensenformsyra, bensenmetansyra, benzoesaeure gk, bensoesaeure gv, karboxybensen, dracylsyra, fenylkarboxylsyra, fenylformsyra, retardex, 2,5 kg, (20 viktprocent soln i etanol) klar, 09,92, 249,0 grader. C, 100.0 | CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.12
MDL-nummer MFCD00002398
InChI-nyckel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-namn bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Benzoic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 121,0 °C till 123,0 °C
Färg Orange till Vit
Kokpunkt 249,0 °C
Flampunkt 121 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, eter, kloroform, ccl4, koldisulfid och terpentin
Formel vikt 122.12
Klarhet (20 vikt % soln i etanol) klar
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Pulver, kristaller eller bitar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Sicherheitshinweis
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.