Learn More
Bensoesyra, 99 %
Product Code. 11457986
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11457986 250 g 250g
11447986 1000 g 1000g
11467986 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11457986 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14062.30
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
Bensoesyra är en viktig prekursor för framställning av många andra organiska ämnen, dvs. bensoylklorid, benylbensoat, fenol, natriumbensoat, bensylalkohol samt bensoatmjukgörare såsom glykol-, dietylenglykol- och trietylenglykolestrar. Bensoesyra och dess salter används som konserveringsmedel för livsmedel. Det är involverat i gummipolymerisation som en aktivator och ett retardant. Det är huvudkomponenten i bensoinharts och är en beståndsdel i Whitfields salva, som används för behandling av svamphudsjukdomar som tinea, ringorm och fotsvamp. Det används ofta i kosmetika, färgämnen, plast och insektsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i aceton, bensen, kloroform, alkohol, dietyleter, hexan och flytande ammoniak. Lätt löslig i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxiderande medel, reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-85-0
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00002398
InChI-nyckel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-namn bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid
Smältpunkt 121 °C till 124 °C
Kokpunkt 249 °C
Densitet 1.32
Kvantitet 250 g
Flampunkt 121 °C (250 °F)
Fysisk form Kristallin
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Löslighetsinformation Löslig i aceton, bensen, kloroform, alkohol, dietyleter, hexan och flytande ammoniak. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: benzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.