Läs mer
Benzoic acid, 99%
Produktkod. 11467986
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467986 5000 g 5000g
11457986 250 g 250g
11447986 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14062.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Bensoesyra är en viktig prekursor för framställning av många andra organiska ämnen, dvs. bensoylklorid, benylbensoat, fenol, natriumbensoat, bensylalkohol samt bensoatmjukgörare såsom glykol-, dietylenglykol- och trietylenglykolestrar. Bensoesyra och dess salter används som konserveringsmedel för livsmedel. Det är involverat i gummipolymerisation som en aktivator och ett retardant. Det är huvudkomponenten i bensoinharts och är en beståndsdel i Whitfields salva, som används för behandling av svamphudsjukdomar som tinea, ringorm och fotsvamp. Det används ofta i kosmetika, färgämnen, plast och insektsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i aceton, bensen, kloroform, alkohol, dietyleter, hexan och flytande ammoniak. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-85-0
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00002398
InChI-nyckel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-namn bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic acid
pH 2.5 to 3.5
Smältpunkt 121°C to 124°C
Kokpunkt 249°C
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Löslighetsinformation Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99%
Densitet 1.32
Kvantitet 5000 g
Flampunkt 121°C (250°F)
Odör Weak, Characteristic
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.