Läs mer
Bensoesyra, ACS, 99,5 % min
Beskrivning
Bensoesyra är en viktig prekursor för framställning av många andra organiska ämnen, dvs. bensoylklorid, benylbensoat, fenol, natriumbensoat, bensylalkohol samt bensoatmjukgörare såsom glykol-, dietylenglykol- och trietylenglykolestrar. Bensoesyra och dess salter används som konserveringsmedel för livsmedel. Det är involverat i gummipolymerisation som en aktivator och ett retardant. Det är huvudkomponenten i bensoinharts och är en beståndsdel i Whitfields salva, som används för behandling av svamphudsjukdomar som tinea, ringorm och fotsvamp. Det används ofta i kosmetika, färgämnen, plast och insektsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoic acid |
| pH | 2,5 till 3,5 |
| Smältpunkt | 121 °C till 124 °C |
| Kokpunkt | 249 °C |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1.32 g/mL |
| Kvantitet | 25 g |
| Flampunkt | 121 °C (250 °F) |
| Odör | Svag, karakteristisk |
| Fysisk form | Kristallin |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Benzoic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.