Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoic acid |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| CAS | 65-85-0 |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥99.5% |
| Molekylformel | C7H6O2 |
| MDL-nummer | MFCD00002398 |
| Synonym | benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv |
| InChI-nyckel | WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C(=O)O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bensoesyra, ACS
- Fara
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H372-Orsakar organskador.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.