Läs mer
Bensoesyra Acyl-Beta-D-glukuronid, TRC
Produktkod. 30340793
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30340793 10 mg
1 options
Produktkod. 30340793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20393010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Acyl-beta-D-glucuronide
CAS 19237-53-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C13 H14 O8
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzoic Acid Acyl-β-D-glucuronide, Glucopyranuronic Acid 1-Benzoate, β-D-Glucopyranuronic Acid 1-Benzoate, Benzoic Acid glucuronide, Benzoic Acid β-D-glucuronide, Benzoyl Glucuronide, Benzoyl-β-D-glucuronide
InChI formel InChI=1S/C13H14O8/c14-7-8(15)10(11(17)18)20-13(9(7)16)21-12(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,13-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,13-/m0/s1
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-bensoyloxi-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 298.2455
Formel vikt 298.0689