Läs mer
Bensoesyra-bensylester 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309087
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309087 1 ml
1 options
Produktkod. 30309087 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10537700AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Analyt- eller komponentnamn Benzyl Benzoate
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H12 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
LEDER O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Bensensoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 212,0837 g/mol