Läs mer
Bensoesyra, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10476860 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10476860 100 g 100g
10172180 500 g 500g
10650321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10476860 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/1950/48
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Bensoesyra, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-85-0
Molekylformel C7H6O2
MDL-nummer 2398
Specifikationer
Smältpunkt 121 °C
Färg Vitt
pH 2,5 till 3,5
Kokpunkt 249 °C
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 122,12 g/mol
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.