Beskrivning
Bensoesyra, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 121 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 2,5 till 3,5 |
| Kokpunkt | 249 °C |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 122,12 g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Benzoic acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.