Läs mer
Bensoesyra, LoGiCal
Produktkod. 30457852
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457852 10 mg
1 options
Produktkod. 30457852 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0278.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic acid
CAS 65-85-0
Analyt- eller komponentnamn Benzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benfluorex Hydrochloride Imp. C (EP), Benfluorex Imp. C (EP), Glycopyrronium Bromide Imp. D (EP), Mefenamic Acid Imp. D (EP), Metronidazole Benzoate Imp. C (EP), Benzoic Acid, Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, BRL-9421A, Benfluorex Hydrochloride Impurity C, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity B, Glycopyrronium Bromide Impurity D, Mefenamic Acid Impurity D, Metronidazole Benzoate Impurity C, Benfluorex Impurity C, Glycopyrronium Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Bensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 122,0368 g/mol