Läs mer
Benzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16419036
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419036 100 mg
1 options
Produktkod. 16419036 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0216
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic acid
Fysisk form Solid
CAS 65-85-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (58.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Formel vikt 122.12
Procent renhet 98.0%