Läs mer
Bensoesyrametylester, TRC
Produktkod. 30339101
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30339101 10 g
1 options
Produktkod. 30339101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20391510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H8 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Benzoic acid-methyl ester, Benzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Metylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0524