Läs mer
Bensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 18041790
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18041790 250 mg
1 options
Produktkod. 18041790 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0278.010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic acid
CAS 65-85-0
Analyt- eller komponentnamn Benzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benfluorex Hydrochloride Imp. C (EP), Benfluorex Imp. C (EP), Glycopyrronium Bromide Imp. D (EP), Mefenamic Acid Imp. D (EP), Metronidazole Benzoate Imp. C (EP), Benzoic Acid, Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, BRL-9421A, Benfluorex Hydrochloride Impurity C, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity B, Glycopyrronium Bromide Impurity D, Mefenamic Acid Impurity D, Metronidazole Benzoate Impurity C, Benfluorex Impurity C, Glycopyrronium Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 122,0368 g/mol