Läs mer
Benzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866720
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866720 1 kg 1kg
15831731 100 g 100g
15841731 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15866720 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222571000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1400.00 SEK / 1kg
    Save 90.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-85-0
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid
Smältpunkt 121°C to 123°C
Kokpunkt 249°C/1013 hPa
Densitet 1.321 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00002398
Synonym Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid, Benzoic acid