Läs mer
Natriumbenzoat, 99+%, extra rent
Produktkod. 10467540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467540 1 kg Plastflaska 1kg
10063903 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10467540 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.01 SEK
    469.65 SEK / 1kg
    Save 53.36 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-32-1
Molekylformel C7H5NaO2
Molekylvikt (g/mol) 144.11
MDL-nummer MFCD00012463
InChI-nyckel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-namn natrium; bensoat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium benzoate
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristaller, granulat, flingor eller kristallint pulver
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Merck Index 15, 8718
Formel vikt 144.11
Procent renhet ≥99,0 % (på torkat ämne)
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.