Läs mer
Benzoic Acid Standard, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Produktkod. 15853830
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15853830 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15853830 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1001340005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Acid Standard
CAS 65-85-0
Utseende White solid
Kvantitet 5 g
Tändpunkt 570°C
Odör Characteristic odor
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Solid
Molekylformel C7H6O2
Ångtryck 0.001 hPa at 20°C
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
InChI-nyckel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC-namn benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 122.123
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Formel vikt 122.12