missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzoic Acid, Supelco™

Produktkod. 15883830
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15883830 1 kg 1kg
15863830 100 g 100g
15873830 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15883830 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1001361000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS, Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65-85-0
Molekylvikt (g/mol) 122.12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzoic Acid
Smältpunkt 121°C to 123°C
Kokpunkt 249°C/1013 hPa
Densitet 1.321 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00002398
Synonym Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid, Benzoic acid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.