Läs mer
Bensosyra, TRC
Produktkod. 30011107
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011107 1 g
18081920 50 mg
18093530 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2039001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-85-0
Molekylformel C7 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Synonym Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid, E 210, HA 1, HA 1 (acid), MENNO-Florades, NSC 149, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid, Purox B, Retarder BA, Retardex, Salvo liquid, Solvo powder, Tenn-Plas, VevoVitall, Tiaprofenic Acid Imp. D (EP)
IUPAC-namn Bensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Formel vikt 122.0368
Procent renhet >95%
Kvantitet 1 g