Läs mer
Bensoisk anhydrid (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoic Anhydride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Formel vikt | 226.063 |