Läs mer
Bensoisk anhydrid (>90 %), TRC
Produktkod. 30137821
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137821 100 g
30135197 500 g
30005774 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB203920100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-97-0
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Synonym Benzoic Acid 1,1'-Anhydride, Benzoic Acid Anhydride, Benzoyl Anhydride, Benzoyl Benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether, NSC 37116;
IUPAC-namn Bensoylbensoat
LEDER O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Anhydride
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vikt 226.063