missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzoic Anhydride (>90%), TRC

Produktkod. 30135197
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135197 500 g
30137821 100 g
30005774 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB203920500G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 93-97-0
Kemiskt namn eller material Benzoic Anhydride
Formel vikt 226.063
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
IUPAC-namn benzoyl benzoate
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
LEDER O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Synonym Benzoic Acid 1,1'-Anhydride, Benzoic Acid Anhydride, Benzoyl Anhydride, Benzoyl Benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether, NSC 37116;

Specifikationer

Kvantitet 500 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.