Läs mer
Benzoic anhydride, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoic anhydride |
| CAS | 93-97-0 |
| Molekylformel | C14H10O3 |
| MDL-nummer | MFCD00003073 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(OC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.23 |
| Procent renhet | 95% |