Läs mer
Bensoisk anhydrid, 98 %
Produktkod. 11462417
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462417 50 g 50g
11472417 250 g 250g
11452417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14269.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226,231 g/mol
Bensoesyraanhydrid används som bensoyleringsmedel vid tillverkning av läkemedel, färgämnen och intermediärer. Det fungerar som ett aryleringsmedel i Heck-reaktionen. Det används också för att få bensoesyra genom uttorkning. Vidare används det för att framställa furan-2-yl-fenyl-metanon, som liknar Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Utöver detta används det för syntes av karboxylsyraestrar och laktoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensoesyraanhydrid används som bensoyleringsmedel vid tillverkning av läkemedel, färgämnen och intermediärer. Det fungerar som ett aryleringsmedel i Heck-reaktionen. Det används också för att få bensoesyra genom uttorkning. Vidare används det för att framställa furan-2-yl-fenyl-metanon, som liknar Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Utöver detta används det för syntes av karboxylsyraestrar och laktoner.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, kloroform, aceton, etylacetat, bensen, toluen, isättika, ättiksyraanhydrid och etanol. Något löslig i bensen och aceton. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-97-0
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.231
MDL-nummer MFCD00003073
InChI-nyckel CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC-namn bensoylbensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic Anhydride
Smältpunkt 40°C to 44°C
Densitet 1.199
Kokpunkt 360°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 50 g
Beilstein 516726
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1092
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,ethyl acetate,benzene,toluene,glacial acetic acid,acetic anhydride and ethanol. Slightly soluble in benzene and acetone. Insoluble in water.
Formel vikt 226.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.