Läs mer
Bensoisk anhydrid, 98 %
Beskrivning
Bensoesyraanhydrid används som bensoyleringsmedel vid tillverkning av läkemedel, färgämnen och intermediärer. Det fungerar som ett aryleringsmedel i Heck-reaktionen. Det används också för att få bensoesyra genom uttorkning. Vidare används det för att framställa furan-2-yl-fenyl-metanon, som liknar Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Utöver detta används det för syntes av karboxylsyraestrar och laktoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensoesyraanhydrid används som bensoyleringsmedel vid tillverkning av läkemedel, färgämnen och intermediärer. Det fungerar som ett aryleringsmedel i Heck-reaktionen. Det används också för att få bensoesyra genom uttorkning. Vidare används det för att framställa furan-2-yl-fenyl-metanon, som liknar Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Utöver detta används det för syntes av karboxylsyraestrar och laktoner.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, kloroform, aceton, etylacetat, bensen, toluen, isättika, ättiksyraanhydrid och etanol. Något löslig i bensen och aceton. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoic anhydride |
| Smältpunkt | 40 °C till 44 °C |
| Densitet | 1.199 |
| Kokpunkt | 360 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 516726 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.