Läs mer
Benzoic anhydride, 98%
Produktkod. 11452417
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11452417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14269.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Bensoesyraanhydrid används som bensoyleringsmedel vid tillverkning av läkemedel, färgämnen och intermediärer. Det fungerar som ett aryleringsmedel i Heck-reaktionen. Det används också för att få bensoesyra genom uttorkning. Vidare används det för att framställa furan-2-yl-fenyl-metanon, som liknar Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Utöver detta används det för syntes av karboxylsyraestrar och laktoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensoesyraanhydrid används som bensoyleringsmedel vid tillverkning av läkemedel, färgämnen och intermediärer. Det fungerar som ett aryleringsmedel i Heck-reaktionen. Det används också för att få bensoesyra genom uttorkning. Vidare används det för att framställa furan-2-yl-fenyl-metanon, som liknar Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Utöver detta används det för syntes av karboxylsyraestrar och laktoner.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, kloroform, aceton, etylacetat, bensen, toluen, isättika, ättiksyraanhydrid och etanol. Något löslig i bensen och aceton. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-97-0
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.231
MDL-nummer MFCD00003073
InChI-nyckel CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC-namn bensoylbensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic anhydride
Smältpunkt 40°C to 44°C
Densitet 1.199
Kokpunkt 360°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
Beilstein 516726
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1092
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,ethyl acetate,benzene,toluene,glacial acetic acid,acetic anhydride and ethanol. Slightly soluble in benzene and acetone. Insoluble in water.
Formel vikt 226.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.