Läs mer
Bensoisk anhydrid, 98 %
Produktkod. 11994971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11994971 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10697432 25 g Plastflaska 25g
10297493 100 g Plastflaska 100g
10204660 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11994971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105500025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-97-0
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD00003073
InChI-nyckel CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC-namn bensoylbensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoic anhydride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38,0 °C till 44,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 360,0 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C6H5CO)2O
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Merck Index 15,1094
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,01g/L. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, kloroform, aceton, bensen, etylacetat, toluen, xylen, eter, glaciärsyra, ättikanhydrid, måttligt lösliga i petroleumeter
Formel vikt 226.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoic anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.