Läs mer
Benzoin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312701
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30312701 5 ml
1 options
Produktkod. 30312701 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV10538250AL100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoin
CAS 119-53-9
Analyt- eller komponentnamn Benzoin
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H12 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, Benzoin (8CI), 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (RS)-Benzoin, (±)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, (±)-Benzoin, 1,2-Diphenyl-1-hydroxy-2-ethanone, 1,2-Diphenyl-2-hydroxyethanone, 1,2-Diphenyl-2-oxoethanol, 2-Hydroxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2-Hydroxy-1-phenyl-2-phenylethanone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 2-Hydroxyl-1,2-phenylethanone, 2-Phenyl-2-hydroxyacetophenone, AW 63, Benzoylphenylcarbinol, DL-Benzoin, Desyl alcohol, Esacure EB 3, F 297, GK 19, Jiqi GK 19, L 307, LC Benzoin, NSC 8082, Nisso Cure MB, S 19, S 19 (benzoin), Seikuol Z, Wy 42956, dl-Benzoin, α-Benzoylbenzenemethanol, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
LEDER OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-hydroxy-1,2-difenyletanon
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 212,0837 g/mol