Läs mer
Benzoin, 98 %
Produktkod. 10457860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10457860 100 g Plastflaska 100g
10010550 500 g Plastflaska 500g
10530604 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10457860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105511000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-53-9
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00004496
InChI-nyckel ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC-namn 2-hydroxi-1,2-difenyletanon
LEDER OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoin
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 133,0 °C till 137,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 194,0 °C (12,0 mmHg)
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH(OH)COC6H5
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 1095
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: sparsamt löslig
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.