Läs mer
Benzoin, 99 %
Produktkod. 11479492
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479492 1000 g 1000g
11489492 250 g 250g
11499492 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479492 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10188.0B
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Bensoin används som en smak-, antiseptisk och fotopolymerisationskatalysator. Det används också som råvara i organiska synteser. Det fungerar som en föregångare till bensil, som är en fotoinitiator. Vidare används det som avgasningsmedel för pulverlackering. Utöver detta används det som tillsats och i pulverlackering för att avlägsna pinhole-fenomenet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensoin används som en smak-, antiseptisk och fotopolymerisationskatalysator. Det används också som råvara i organiska synteser. Det fungerar som en föregångare till bensil, som är en fotoinitiator. Vidare används det som avgasningsmedel för pulverlackering. Utöver detta används det som tillsats och i pulverlackering för att avlägsna pinhole-fenomenet.
Löslighet
Löslig i klor. Något lösligt i vatten, etanol och eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med syror, syraanhydrider, syraklorider och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-53-9
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00004496
InChI-nyckel ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC-namn 2-hydroxi-1,2-difenyletanon
LEDER OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Benzoin
Smältpunkt 131 °C till 136 °C
Densitet 1.31
Kokpunkt 334 °C till 344 °C
Flampunkt 181 °C (357 °F)
Odör Trevligt
Kvantitet 1000 g
Beilstein 391839
Merck Index 14,1093
Löslighetsinformation Löslig i klor. Lätt löslig i vatten, etanol och eter.
Formel vikt 212.25
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.