Läs mer
Benzoin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10753981 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
250g, Plastic powder jar
Produktkod.
10753981 250g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10753981 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/2050/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 119-53-9
Smältpunkt 133°C
Färg White
Kokpunkt 194°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C14H12O2
MDL-nummer 4496
Kvantitet 250 g
Formel vikt 212.25g/mol
Fysisk form Powder