Learn More
Benzoin isopropyl ether, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495267
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11495267 100 g 100g
11485267 25 g 25g
11405277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11495267 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22654.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6652-28-4
Molekylformel C17H18O2
Molekylvikt (g/mol) 254.33
MDL-nummer MFCD00015025
InChI-nyckel MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin isopropyl ether, 2-isopropoxy-1,2-diphenylethanone, ethanone, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenyl, 2-isopropoxy-2-phenylacetophenone, benzoinisopropylether, acetophenone, 2-isopropoxy-2-phenyl, cbmicro_021426, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, cambridge id 5476007
PubChem CID 110912
IUPAC-namn 1,2-diphenyl-2-propan-2-yloxyethanone
LEDER CC(C)OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzoin isopropyl ether
Smältpunkt 76°C to 79°C
Kokpunkt 180°C (10 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1977110
Formel vikt 254.33
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.