Läs mer
Benzoinmetyleter, 97 %
Produktkod. 11424043
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424043 500 g 500g
11404043 25 g 25g
11414043 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10296.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 3524-62-7 | C15H14O2 | 226,275 g/mol
Bensoinmetyleter används i UV-härdande bläck, träbeläggningar, pappersbeläggningar, optiska fibrer, PCB, screentryck, papperslack och andra ytbeläggningar. Det används för antikratring i pulverlackeringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensoinmetyleter används i UV-härdande bläck, träbeläggningar, pappersbeläggningar, optiska fibrer, PCB, screentryck, papperslack och andra ytbeläggningar. Det används för antikratring i pulverlackeringar.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3524-62-7
Molekylformel C15H14O2
Molekylvikt (g/mol) 226.275
MDL-nummer MFCD00008492
InChI-nyckel BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoin methyl ether, methyl benzoin, benzoin methyl ester, o-methylbenzoin, 2-methoxy-2-phenylacetophenone, nisso cure mbo, ethanone, 2-methoxy-1,2-diphenyl, acetophenone, 2-methoxy-2-phenyl, qcu 3, alpha-methoxydeoxybenzoin
PubChem CID 98097
IUPAC-namn 2-metoxi-1,2-difenyletanon
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoin methyl ether
Smältpunkt 46 °C till 50 °C
Densitet 1.128
Kokpunkt 188 °C till 189 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2052112
Merck Index 14,1093
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 226.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.