missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzoin, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15878640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878640 1 kg 1kg
15868640 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15878640 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8017761000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119-53-9
Kvalitet Research
Molekylformel C6H5CH(OH)COC6H5
Molekylvikt (g/mol) 212.24

Specifikationer

Smältpunkt 132°C to 134°C
Densitet 1.31 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 344°C/1023 hPa
MDL-nummer MFCD00004496
Kvantitet 1 kg
Synonym Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, Benzoin
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.