missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzoisothiazol-3-one-13C6, TRC

Produktkod. 17933465
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17933465 1 mg -
17970965 0.5 mg 0.5mg
17923915 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17933465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2040371MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1329616-16-1
Molekylformel 13C6 C H5 N O S
Molekylvikt (g/mol) 157.14
Synonym 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-13C6, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole-13C6, Acticide BIT-13C6, Apizas AP-DS-13C6, BIT-13C6, Benzisothiazolone-13C6, Benzo[d]isothiazol
IUPAC-namn 1,2-benzothiazol-3-one
LEDER O=C1NS[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (ring-13C6)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 157.0293
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.