Läs mer
Benzoisothiazol-3-one-13C6, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (ring-13C6) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 157.0293 |
| Procent renhet | >95% |