Läs mer
Bensoisotiazol-3-one, TRC
Produktkod. 30133240
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133240 10 g
30012695 5 g
17962465 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20403510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2634-33-5
Molekylformel C7 H5 N O S
Molekylvikt (g/mol) 151.19
Synonym 1,2-Benzisothiazolin-3-one (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzisothiazol-3-one, 1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 2,3-Dihydrobenzisothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, AQ, AQ (antibacterial), Acticide B 20N, Acticide BIT, Acticide BW 20, Apizas AP-DS, BIT, BIT 10W, BIT 20, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolinone, Benzisothiazolone, Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, Benzocil, Benzoisothiazol-3-one, Bestcide 200K, Bioban BIT 20DPG, Bioban Ultra Bit, Canguard BIT, Canguard BIT 20AS-E, Canguard BIT 20DPG, Canguard Ultra BIT 20LE, Denicide BIT, Denicide BIT 20N, GXL, Koralone B 119, Mergal 753, Nipacide BIT, Nipacide BIT 10W, Nipacide BIT 20, Nuosept 485, Nuosept 491, Nuosept 495, Parmetol B 70, Parmetol D 11, Preventol BIT 20D, Proxel AB, Proxel AQ, Proxel BD, Proxel BD 20, Proxel BDN, Proxel CF, Proxel GXL, Proxel GXL(S), Proxel HL 2, Proxel LV, Proxel LV-S, Proxel PL, Proxel Press Paste, Proxel Press Paste D, Proxel TN, Proxel Ultra 5, Proxel XL, Proxel XL 2, Rocima 640, SD 202, SD 202 (bactericide), San-aibac AP, Topcide 600, Troysan 1050, XBINX
IUPAC-namn 1,2-bensothiazol-3-ett
LEDER O=C1NSc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 10 g
Formel vikt 151.0092