Läs mer
R&D Systems™ NucA Nuclease DuoSet ELISA
Produktkod. 30000998
Kvantitet:
1 Kit (for 5 Plates)
Produktkod. 30000998
Brand: R&D Systems™ DY1003805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
for the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant Benzonase Nuclease/NucA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 23.40 to 1500 pg/mL
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 233874471
Kvantitet 1 Kit (for 5 Plates)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym DcD