Läs mer
R&D Systems™ NucA Nuclease DuoSet ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 23.40 to 1500 pg/mL |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 233874471 |
| Kvantitet | 1 kit (för 5 tallrikar) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | DcD |