missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzonatate, TRC

Produktkod. 30135162
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135162 1 g
30007371 5 mg
30012699 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2045001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 32760-16-0
Molekylformel (C2H4O)n C12H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Synonym α-[4-(Butylamino)benzoyl]-ω-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), Benzononantin, Benzononatine, Exangit, KM 65, Tesalon, Tessalin, Tessalon, Tessalon-Ciba, Ventussin;
IUPAC-namn 2-methoxyethyl 4-(butylamino)benzoate
LEDER CCCCNC1=CC=C(C(O[(CH2CH2O)nCH3])=O)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material poly-Benzonatate
Analyt- eller komponentnamn poly-Benzonatate
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3/c1-3-4-9-15-13-7-5-12(6-8-13)14(16)18-11-10-17-2/h5-8,15H,3-4,9-11H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 1 g
Formel vikt 603.3619
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.