Läs mer
Benzonitril, 99 %, ren
Produktkod. 10030560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10030560 1 L Glasflaska 1 L
10398603 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10030560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    727.65 SEK / 1 L
    Save 157.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-47-0
MDL-nummer MFCD00001770
InChI-nyckel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-namn bensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -13,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 188,0 °C till 191,0 °C
Flampunkt 71 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H5N
Linjär formel C6H5CN
Brytningsindex 1,5270 till 1,5290
Kvantitet 1 L
Beilstein 09, 275
Merck Index 15, 1099
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (100 °C). Andra lösligheter: blanda med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Viskositet 1,24 mPa (25 °C)
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.