Läs mer
Benzonitrile, 99%, pure
Produktkod. 10398603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10398603 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10030560 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10398603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105540025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-47-0
MDL-nummer MFCD00001770
InChI-nyckel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-namn bensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -13.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 188.0°C to 191.0°C
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H5N
Linjär formel C6H5CN
Brytningsindex 1.5270 to 1.5290
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 09, 275
Merck Index 15, 1099
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Viskositet 1.24 mPa.s (25°C)
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.