Läs mer
Benzonitril, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10534111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10534111 250 mL Glasflaska 250ml
10025803 50 mL Glasflaska 50ml
10248113 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10534111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00 SEK
    792.65 SEK / 250ml
    Save 167.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-47-0
Molekylformel C7H5N
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00001770
InChI-nyckel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-namn bensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
Namnnotering 99+%
Abs. (1 cm cell vs vatten), (1 cm cell vs vatten) vid 0nm, 0,01 max vid 360 nm, 0,01 max vid 400 nm, 0,03 max vid 335 nm, 0,15 max vid 310 nm, 0,3 max vid 305 nm, 1 max vid 300 nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -13,0 °C
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 188,0 °C till 191,0 °C
Flampunkt 71 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CN
Brytningsindex 1,5270 till 1,5290
Kvantitet 250 mL
Beilstein 09, 275
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Merck Index 15, 1099
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (100 °C). Andra lösligheter: blanda med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Viskositet 1,24 mPa (25 °C)
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99+%
Kvalitet Spektroskopi
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.