Läs mer
Benzonitril, 99 %
Produktkod. 11374589
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374589 100 g 100g
11419113 500 g 500g
11429113 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11374589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11173.22
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,124 g/mol
Bensonitril är ett allmänt använt som lösningsmedel och en mellanprodukt i industrier som tillverkar läkemedel, parfymer, färgämnen, gummi, textilier, hartser och speciallacker. Den finner tillämpning som en mångsidig prekursor för många derivat. Den koordinerar med övergångsmetall för att bilda komplex som fungerar som syntetiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensonitril är ett allmänt använt som lösningsmedel och en mellanprodukt i industrier som tillverkar läkemedel, parfymer, färgämnen, gummi, textilier, hartser och speciallacker. Den finner tillämpning som en mångsidig prekursor för många derivat. Den koordinerar med övergångsmetall för att bilda komplex som fungerar som syntetiska mellanprodukter.
Löslighet
Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, klorater, nitrater och plaster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-47-0
Molekylformel C7H5N
Molekylvikt (g/mol) 103.124
MDL-nummer MFCD00001770
InChI-nyckel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-namn bensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
Smältpunkt -13 °C
Densitet 1.007
Kokpunkt 191 °C till 193 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Brytningsindex 1.5285
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2224
Beilstein 506893
Merck Index 14,1097
Löslighetsinformation Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzonitrile
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.