Läs mer
Benzonitrile, 99%
Produktkod. p-7081274
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11374589
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11173.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.124 g/mol
Bensonitril är ett allmänt använt som lösningsmedel och en mellanprodukt i industrier som tillverkar läkemedel, parfymer, färgämnen, gummi, textilier, hartser och speciallacker. Den finner tillämpning som en mångsidig prekursor för många derivat. Den koordinerar med övergångsmetall för att bilda komplex som fungerar som syntetiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensonitril är ett allmänt använt som lösningsmedel och en mellanprodukt i industrier som tillverkar läkemedel, parfymer, färgämnen, gummi, textilier, hartser och speciallacker. Den finner tillämpning som en mångsidig prekursor för många derivat. Den koordinerar med övergångsmetall för att bilda komplex som fungerar som syntetiska mellanprodukter.
Löslighet
Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, klorater, nitrater och plaster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-47-0
Molekylformel C7H5N
Molekylvikt (g/mol) 103.124
MDL-nummer MFCD00001770
InChI-nyckel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-namn bensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
Smältpunkt -13°C
Densitet 1.007
Kokpunkt 191°C to 193°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.5285
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2224
Beilstein 506893
Merck Index 14,1097
Löslighetsinformation Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Benzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.