Läs mer
Benzonitril, för HPLC
Produktkod. 11905651 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905651 100 mL Glasflaska 100ml
11985641 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905651 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 446911000
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-47-0
Molekylformel C7H5N
Molekylvikt (g/mol) 103.12
InChI-nyckel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-namn bensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
Smältpunkt -13,0 °C
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 188,0 °C till 191,0 °C
Flampunkt 71 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CN
Brytningsindex 1,5270 till 1,5290
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15,1099
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (100 °C). Andra lösligheter: blanda med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Viskositet 1,24 mPa (25 °C)
Formel vikt 103.12
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.