Läs mer
Benzonitrile, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15697700 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15697700 100 mL Glass Bottle 100ml
15607710 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15697700 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer B8959100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-47-0
Molekylformel C7H5N
Molekylvikt (g/mol) 103.124
MDL-nummer MFCD00001770
InChI-nyckel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-namn benzonitrile
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzonitrile
Smältpunkt -13°C
Färg Colorless
Kokpunkt 191°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CN
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2224
Beilstein 506893
Ångdensitet 3.56 (Air = 1.0)
Formel vikt 103.12g/mol
Ångtryck 1 hPa at 20°C
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid