Läs mer
Benzonitrile, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15844051
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844051 1 L 1 L
15824051 100 mL 100ml
15834051 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15844051 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8018001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-47-0
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Specifikationer
Smältpunkt -13°C
Densitet 1.00 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 190°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00001770
Kvantitet 1 L
Synonym Benzonitrile, Phenyl cyanide, Benzonitrile